Learn More
Acétaldoxime, syn + anti, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11413374
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11413374 250 g 250g
11403374 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11413374 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A10640.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 107-29-9 | C2H5NO | 59.07 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétaldoxime est utilisé comme agent de récupération de l’oxygène dans l’eau de chaudière. Il est également utilisé comme intermédiaire dans la synthèse chimique et les produits pharmaceutiques. Il est impliqué dans la réaction de réarrangement pour préparer l’acétamide en utilisant l’acétate de nickel(II) comme catalyseur. Il agit comme précurseur pour préparer un composé hétérocyclique tel que la spiroisoxazoline. De plus, il est utilisé pour préparer des (Z)-oximes alkylés par déprotonation suivie d’une réaction avec le bromure de benzyle.
Solubilité
Soluble dans l’eau, l’éthanol et l’éther.
Remarques
Stocker dans un endroit frais. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 107-29-9
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.07
Numéro MDL MFCD00002124 MFCD00002124
Clé InChI FZENGILVLUJGJX-NSCUHMNNSA-N
Synonyme acetaldoxime, z-acetaldehyde oxime, 1z-acetaldehyde oxime, acetaldehyde, oxime, 1z, 1z-ethanal oxime, nz-n-ethylidenehydroxylamine, acetaldehyde, oxime, acetaldehyde, oxime, z, z-acetaldoxime, cis-acetaldehyde oxime
CID PubChem 5324280
ChEBI CHEBI:50719
Nom IUPAC (NZ)-N-éthylidènehydroxylamine
SMILES C\C=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetaldoxime
Note relative au nom syn + anti
Densité 0.969
Point d’ébullition 115°C to 117°C
Point d’éclair 36°C (96°F)
Odeur Characteristic
Indice de réfraction 1.426
Quantité 250 g
Numéro UN UN2332
Beilstein 1209252
Merck Index 14,42
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether.
Poids de la formule 59.07
Pourcentage de pureté 98%