Learn More
Acétaldoxime, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetaldoxime |
| CAS | 107-29-9 |
| Formule moléculaire | C2H5NO |
| Quantité | 25 g |
| Synonyme | Acetoaldoxime, Aldoxime, Ethanal Oxime, Ethylidenehydroxylamine, NSC 4974 |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2-3-4/h2,4H,1H3/b3-2+ |
| SMILES | C\C=N\O |
| Nom IUPAC | (NE)-N-éthylidènehydroxylamine |
| Poids moléculaire (g/mol) | 59.07 |
| Poids de la formule | 59.0371 |