Learn More
Acétamide-2,2,2-d3, CDN
Code produit 30311636
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
0.5 g
Conditionnement:
0.25g
0.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30311636 0.25 g 0.25g
30318661 0.5 g 0.50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30311636 Fournisseur CDN Code fournisseur CDND00900.25G
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Découvrez plus de 4000 composés deutérés de haute qualité, expédiés directement de notre stock pour une livraison rapide. Nous proposons de nombreux API uniques, notamment des principes actifs pharmaceutiques, des nitrosoamines, des acides aminés, des stéroïdes, des gaz, des pesticides et des acides gras.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide-2,2,2-d3
CAS 23724-60-9
Formule moléculaire C2 D3 H2 N O
Quantité 0.25 g
Synonyme 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7 CI, 8 CI, 9 CI)
Formule InChI InChI=1 S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3
SMILES [2 H]C([2 H])([2 H])C(=O)N
Nom IUPAC 2,2,2-trideuterioacetamide
Poids moléculaire (g/mol) 62.09
Poids de la formule 62.0559 g/mol
Pourcentage de pureté 99 atom % D, min 98% Chemical Purity