Learn More
Acétamide-2,2,2-d3, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetamide-2,2,2-d3 |
| CAS | 23724-60-9 |
| Formule moléculaire | C2 D3 H2 N O |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | 2,2,2-Trideuteroacetamide, 2,2,2-Trideuterioacetamide, Acetamide-2,2,2-d3 (7CI, 8CI, 9CI) |
| Formule InChI | InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)/i1D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])C(=O)N |
| Nom IUPAC | 2,2,2-triduutéroacétamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 62.09 |
| Poids de la formule | 62.0559 |