Learn More
Acétamide, 99 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15236028 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
Conditionnement:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15236028 250 g 250g
15226028 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15236028 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 451872500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-35-5
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.06
Clé InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
CID PubChem 178
ChEBI CHEBI:49028
Nom IUPAC acétamide
SMILES CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide
Point de fusion 79.0°C to 81.0°C
Point d’ébullition 221.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Formule linéaire CH3CONH2
Quantité 250 g
Merck Index 15,44
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1 g/2 mL alcohol - 1 g/6 mL pyridine, soluble in chloroform, glycerol and hot benzene, slightly soluble in ether
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Analyse
Matière insoluble 0.025% max. (in water)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.