Learn More
Acétamide, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10357850 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10357850 500 g Flacon en plastique 500g
10676352 100 g Flacon en plastique 100g
11995461 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10357850 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 153635000
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-35-5
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.06
Clé InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
CID PubChem 178
ChEBI CHEBI:49028
Nom IUPAC acétamide
SMILES CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide
Point de fusion 79.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 221.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONH2
Quantité 500 g
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Merck Index 15,44
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/2 mL alcohol- 1g/6 mL pyridine,soluble in chloroform,glycerol and hot benzene,slightly soluble in ether
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Crystals
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.