Learn More
Acétamide, 99 %, pure, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10676352 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Unit Size:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement Unit Size
10676352 100 g Flacon en plastique 100g
10357850 500 g Flacon en plastique 500g
11995461 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10676352 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 153631000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    39.40€
    32.65€ / 100g
    Économisez 6.75€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 60-35-5
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.06
Clé InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
CID PubChem 178
ChEBI CHEBI:49028
Nom IUPAC acétamide
SMILES CC(=O)N
Specifications
Nom chimique ou matériau Acetamide
Point de fusion 79.0°C to 81.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 221.0°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98.5% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONH2
Quantité 100 g
Beilstein 02,II,177
Fieser 01,3
Merck Index 15,44
Informations sur la solubilité Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: 1g/2 mL alcohol- 1g/6 mL pyridine,soluble in chloroform,glycerol and hot benzene,slightly soluble in ether
Poids de la formule 59.06
Pourcentage de pureté 99%
Qualité Pures
Forme physique Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Acetamide
Signal Word
  • Attention
Hazard Category
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Hazard Statement
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Precautionary Statement
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.