Learn More
Acétamide, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11474304
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
5000 g
Conditionnement:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11474304 250 g 250g
11464304 1000 g 1000g
11484304 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11474304 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A12589.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 60-35-5 | C2H5NO | 59.068 g/mol
Acetamide is used as an industrial solvent, plasticizer, wetting and penetrating agent. It is also used for the transamidation of carboxamides in 1,4-dioxane. It finds application in lacquers and soldering flux. Further, it acts as a precursor to thioacetamide.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétamide est utilisé comme solvant industriel, plastifiant, agent humidifiant et pénétrant. Il est également utilisé pour la transamidation des carboxamides dans le 1,4-dioxane. Il trouve son application dans les laques et le flux de soudure. De plus, il agit comme précurseur du thioacétamide.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Sensible à l’humidité. Incompatible avec les agents oxydants forts, les acides forts, les bases fortes et les agents réducteurs puissants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 60-35-5
Formule moléculaire C2H5NO
Poids moléculaire (g/mol) 59.068
Numéro MDL MFCD00008023
Clé InChI DLFVBJFMPXGRIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ethanamide, acetic acid amide, methanecarboxamide, acetimidic acid, amide c2, ethanimidic acid, acetamid, amid kyseliny octove, caswell no. 003h, acetimidic acid van
CID PubChem 178
ChEBI CHEBI:49028
Nom IUPAC acétamide
SMILES CC(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide
Point de fusion 76°C to 81°C
Densité 1.159
Point d’ébullition 220°C to 222°C
Quantité 250 g
Beilstein 1071207
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,43
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 59.07
Pourcentage de pureté 99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Cancérogénicité Catégorie 2
Mention de danger
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetamide