Learn More
Acétanilide, extra pur, SLR, Fisher Chemical
Code produit 11453473 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
Conditionnement:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11453473 500 g 500g
10407250 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11453473 Fournisseur Fisher Chemical Code fournisseur A/0200/53
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL 8674
Clé InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC N-phenylacetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Point de fusion 111°C
Couleur Blanc
pH 5.0 to 7.0
Point d’ébullition 304°C
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
Formule moléculaire C8H9NO
Quantité 500 g
Poids de la formule 135.17g/mol
Forme physique Solide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.