Spécification
| CAS | 60-35-5 |
| Point de fusion | 79°C |
| Couleur | Blanc |
| Point d’ébullition | 221°C |
| Conditionnement | Récipient de poudre en plastique |
| Formule moléculaire | C2H5NO |
| Numéro MDL | 8023 |
| Quantité | 100 g |
| Poids de la formule | 59.06g/mol |
| Forme physique | Solide |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Acetamide
- Attention
- Cancérogénicité Catégorie 2
- H351-Susceptible de provoquer le cancer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.