Learn More
Acétamide oxime, 95+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10607264 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10607264 1 g Flacon en verre 1g
10277063 5 g Flacon en verre 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10607264 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 390530010
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 22059-22-9 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 22059-22-9
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00603514 MFCD00603514
Clé InChI AEXITZJSLGALNH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme n'-hydroxyacetimidamide, n-hydroxyacetamidine, methylamidoxime, acetamide, oxime, 1z-n'-hydroxyethanimidamide, n-hydroxyethanimidamide, oximinoacetamide, e-n'-hydroxyacetimidamide, n'-hydroxyacetamidine, n-hydroxy-acetamidine
CID PubChem 5487681
Nom IUPAC N’-hydroxyéthanimidamide
SMILES C\C(N)=N\O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide oxime
% min. CAS 95.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 134.0°C to 138.0°C
Couleur Blanc
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 95+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(NH2)=NOH
Quantité 1 g
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in ether and pentane
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 95+%
Forme physique Poudre, cristaux et/ou morceaux
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetamide oxime
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.