Learn More
Acétamide, TRC
Code produit 17982515
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
Conditionnement:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17982515 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17982515 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1330601G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamide
CAS 60-35-5
Formule moléculaire C2 H5 N O
Quantité 1 g
Synonyme Acetic acid amide, Acetimidic acid, Ethanamide, Ethanimidic acid, Methanecarboxamide, NSC 25945
Formule InChI InChI=1S/C2H5NO/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
SMILES CC(=O)N
Nom IUPAC acétamide
Poids moléculaire (g/mol) 59.07
Poids de la formule 59.0371