Learn More
Chlorhydrate d’acétamidine, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11463107
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11463107 100 g 100g
11384619 25 g 25g
11473107 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11463107 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur A16091.22
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 124-42-5 | C2H7ClN2 | 94.542 g/mol
Acetamidine hydrochloride was used in the preparation of decarboxyectoine. It was also used in the synthesis of ethyl 4-(4-hydroxyphenyl)methylidene-2-methyl-5-oxo-1-imidazolacetate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorhydrate d’acétamidine a été utilisé dans la préparation de la décarboxyectoine. Il a également été utilisé dans la synthèse de l’éthyl 4(4-hydroxyphényl)méthylidène- 2-méthyl- 5oxo-1-imidazolacétate.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Il est hygroscopique. Conserver à l’abri des oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-42-5
Formule moléculaire C2H7ClN2
Poids moléculaire (g/mol) 94.542
Numéro MDL MFCD00013016
Clé InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
CID PubChem 67170
Nom IUPAC éthanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamidine hydrochloride
Point de fusion 168°C to 175°C
Quantité 100 g
Beilstein 3591762
Sensibilité Hygroscopic
Merck Index 14,44
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 97%