Learn More
Chlorhydrate d’acétamidine, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10645612 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10645612 10 g Flacon en verre 10g
10438130 100 g Flacon en verre 100g
10137803 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10645612 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 170210100
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 124-42-5 | C2H6N2·ClH | 94.54 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 124-42-5
Formule moléculaire C2H6N2·ClH
Poids moléculaire (g/mol) 94.54
Numéro MDL MFCD00013016
Clé InChI WCQOBLXWLRDEQA-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetamidine hydrochloride, acetimidamide hydrochloride, ethanimidamide hydrochloride, ethanimidamide, monohydrochloride, acetamidine hcl, ethanamidine hydrochloride, acetamidinium chloride, acediamine hydrochloride, ethenylamidine hydrochloride, acetamidine monohydrochloride
CID PubChem 67170
Nom IUPAC éthanimidamide;hydrochloride
SMILES CC(=N)N.Cl
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamidine hydrochloride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 160°C to 170°C
Couleur Blanc à crème
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98% min. (Argentometry)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3C(=NH)NH2·HCl
Quantité 10 g
Beilstein 02, 185
Merck Index 15, 45
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1g/mL. Other solubilities: soluble in alcohol,insoluble in acetone
Poids de la formule 94.54
Pourcentage de pureté 98+%
Forme physique Poudre cristalline, cristaux et/ou morceaux