Learn More
Chlorhydrate d'acétamidine, TRC
Code produit 30326938
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 g
Conditionnement:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30326938 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30326938 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA13307010G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetamidine Hydrochloride
CAS 124-42-5
Formule moléculaire C2H7ClN2
Quantité 10 g
Synonyme Ethanimidamide Hydrochloride, Acediamine Hydrochloride, Acetamidinium Chloride, Methylamidine Hydrochloride
Formule InChI InChI=1S/C2H6N2.ClH/c1-2(3)4;/h1H3,(H3,3,4);1H
SMILES Cl.CC(=N)N
Nom IUPAC éthanimidamide;hydrochloride
Poids moléculaire (g/mol) 94.54
Poids de la formule 94.0298