Learn More
Acétate d’acétaminophène (Impureté d’acétaminophène), TRC
Code produit 30135292
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mg
1 g
Conditionnement:
1g
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30135292 1 g 1g
17917114 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30135292 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1612151G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2623-33-8
Formule moléculaire C10 H11 N O3
Poids moléculaire (g/mol) 193.2
Synonyme 4-(Acetylamino)phenyl acetate, Paracetamol Imp. H (EP), N,O-Diacetyl-4-aminophenol, Acetamide, N-[4-(acetyloxy)phenyl]-, Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (6CI,7CI), Acetanilide, 4'-hydroxy-, acetate (ester) (8CI), N-[4-(Acetyloxy)phenyl]acetamide, 4-Acetamidophenyl acetate, 4-Acetylaminophenyl acetate, 4'-Acetoxyacetanilide, Acetaminophen acetate, Diacetamate, N-(4-Acetoxyphenyl)acetamide, N-Acetyl-4-aminophenyl acetate, NSC 33893, NSC 6083, O-Acetylparacetamol, p-Acetamidophenyl acetate, p-Acetoxyacetanilide
Nom IUPAC (4-acétamidophényl) acétate
SMILES CC(=O)Nc1ccc(OC(=O)C)cc1
Spécification
Nom chimique ou matériau 4-(Acetylamino)phenyl Acetate (N,O-Diacetyl-4-aminophenol)
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C10H11NO3/c1-7(12)11-9-3-5-10(6-4-9)14-8(2)13/h3-6H,1-2H3,(H,11,12)
Poids de la formule 193.0739