Learn More
Thermo Scientific™ Trousse Serum Tox Acetaminophène
Code produit 17247326 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25, 8
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17247326 25, 8 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 17247326 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 1086
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    267.38€
    253.05€ / 1 pièces
    Économisez 14.33€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XVII du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Identifiez la classe médicamenteuse en surdosage dans les situations d’urgence où les échantillons d’urine ne sont pas facilement disponibles grâce à la trousse Serum Tox Acétaminophène
Identifiez la classe médicamenteuse en surdosagdans les situations d’urgence où les échantillons d’urine ne sont pas facilement disponibles grâce à la trousse Thermo Scientific™ Serum Tox Acétaminophène. Fournis dans un conditionnement très pratique et avec des calibrateurs séparés, ces réactifs liquides et prêts à l’emploi peuvent être utilisés sur un grand nombre d’analyseurs de biochimie, offrant des résultats objectifs.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 2°C à 8°C
Description Réactif acétaminophène
Substances à analyser détectables Acetaminophen
Type d’échantillon Serum
Type Reagent
Quantité 25, 8
compliance-icons
Identifiant produit
  • DRI acetominophem serum assay
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P272-Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas sortir du lieu de travail.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P333+P313-En cas d'irritation ou d'éruption cutanée: consulter un médecin.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Tris-Hydrochloride,Tromethamine, Bovineserum albumin, Sodium azide