Learn More
Acétamipride-N-déméthyle, TRC
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetamiprid-N-desmethyl |
| CAS | 190604-92-3 |
| Formule moléculaire | C9 H9 Cl N4 |
| Quantité | 50 mg |
| Synonyme | Ethanimidamide, N-[(6-chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyano-, (E)-, (1E)-N-[(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl]-N'-cyanoethanimidamide, IM-2-1 |
| Formule InChI | InChI=1S/C9H9ClN4/c1-7(14-6-11)12-4-8-2-3-9(10)13-5-8/h2-3,5H,4H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | C\C(=N/C#N)\NCc1ccc(Cl)nc1 |
| Nom IUPAC | N-[(6-chloropyridine-3-yl)méthyl]-N'-cynoéthanidamide |
| Poids moléculaire (g/mol) | 208.65 |
| Poids de la formule | 208.0516 |