Learn More
Acétanilide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103490 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10103490 250 g Flacon en plastique 250g
10123440 5 g Flacon en verre 5g
10091670 500 g Flacon en plastique 500g
10766381 1 kg Flacon en plastique 1kg
10445755 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10103490 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150812500
ChemsChrom Mega Deals
Utilisez le code promo 27993
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00008674
Clé InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
CID PubChem 904
ChEBI CHEBI:28884
Nom IUPAC N-phénylacétamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetanilide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111°C to 115°C
Couleur Gris-bleu à blanc
Densité 4.65 (Air = 1.0)
Point d’ébullition 304°C
Point d’éclair 173°C
Intervalle de fusion ≥111°C to ≤115°C
Spectre IR Conforme à la référence
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CONHC6H5
Quantité 250 g
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Poids de la formule 135.17
Tension de vapeur 13hPa at 114°C
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.