Learn More
Acétanilide, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10123440 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
500g
5g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10123440 5 g Flacon en verre 5g
10103490 250 g Flacon en plastique 250g
10091670 500 g Flacon en plastique 500g
10766381 1 kg Flacon en plastique 1kg
10445755 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10123440 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 150810050
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 103-84-4 | C8H9NO | 135.17 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-84-4
Formule moléculaire C8H9NO
Poids moléculaire (g/mol) 135.17
Numéro MDL MFCD00008674
Clé InChI FZERHIULMFGESH-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetanilide, acetanil, acetamidobenzene, antifebrin, acetylaniline, acetanilid, n-acetylaniline, acetamide, n-phenyl, acetic acid anilide, acetylaminobenzene
CID PubChem 904
ChEBI CHEBI:28884
Nom IUPAC N-phenylacetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=CC=C1
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetanilide
% min. CAS 99.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 111.0°C to 115.0°C
Couleur Gris-bleu à blanc
Densité 4.65 (Air = 1.0)
Point d’ébullition 304.0°C
Point d’éclair 173°C
Intervalle de fusion ≥111°C to ≤115°C
Spectre IR Conforme à la référence
Plage de pourcentage du dosage 99% min. (GC)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHC6H5
Quantité 5 g
Beilstein 12, 237
Merck Index 15, 49
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble (5g/L at 25°C). Other solubilities: 1g/20mL boiling water,1g/3.4mL alcohol,1g/4mL ac,etone,1g/3.7mL chloroform,1g/5mL glycerol,1g/8mL,dioxane,1g/18mL diethyl ether,1g/47mL benzene,,sparingly soluble in pe
Poids de la formule 135.17
Tension de vapeur 13hPa at 114°C
Pourcentage de pureté 99+%
Forme physique Poudre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetanilide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.