Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 3,5
Description
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate, sol. tampon 1 M, pH 3,5 est utilisé dans la précipitation de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et de l’acide ribonucléique (ARN). Il est également utilisé dans la préparation de colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
Spécification
Spécification
| Concentration | Solution de tampon 1M |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 250mL |
| Conditions de stockage | Température ambiante |