Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 3,5
Code produit 15443119
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15443119 500mL 500mL
15433119 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15443119 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60340.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    147.90€
    121.65€ / 500mL
    Économisez 26.25€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Acetate, 1M buffer soln., pH, 3.5 is used in dexoyribionucleic acid (DNA) and ribonucleic acid (RNA) precipitation. It is also used in the preparation of gel stains for protein gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate, sol. tampon 1 M, pH 3,5 est utilisé dans la précipitation de l’acide désoxyribonucléique (ADN) et de l’acide ribonucléique (ARN). Il est également utilisé dans la préparation de colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines.
Solubilité
Soluble dans l’eau et l’éthanol.
Remarques
Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 1M
Forme Liquide
Quantité 500mL
Conditions de stockage Température ambiante