Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, sol. tampon 1 M, pH 4,0
Code produit 15442939
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15442939 250mL 250mL
15452939 500mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15442939 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60104.AK
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    91.19€
    76.65€ / 250mL
    Économisez 14.54€
    15% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate de sodium est utilisé comme tampon dans la plage de pH 3,6-5,6. Autres utilisations connues. Utilisé dans la purification et la précipitation des acides nucléiques ; utilisé dans la cristallisation des protéines. Coloration des gels dans la HPLC et l’électrophorèse sur gel de protéines ; coloration par mordant. Étude de la réponse d’E. coli par microarray d’ADN ; étude du dépliage des protéines pendant la chromatographie en phase inverse. Utilisé en association avec le carbonate de sodium pour renforcer l’activation de la subtilisine Carlsberg lyophilisée dans les solvants organiques et comme substrat de l’acétokinase.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 1M
Plage de pH 4
Forme Liquide
Quantité 250mL
Conditions de stockage Température ambiante