Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, sol. tampon 1 M, pH 4,0
Description
Sodium Acetate is used as a buffer in the buffering range of pH 3.6-5.6. Other reported uses. Used in the purification and precipitation of nucleic acids; Used in protein crystallization. Staining of gels in protein gel electrophoresis and HPLC; Mordant dyeing. DNA microarray studies of E. coli response; Investigation of protein unfolding during reverse phase chromatography. Used in conjunction with sodium carbonate to enhance the activation of freeze-dried subtilisin Carlsberg in organic solvents and as a substrate of acetokinase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
L’acétate de sodium est utilisé comme tampon dans la plage de pH 3,6-5,6. Autres utilisations connues. Utilisé dans la purification et la précipitation des acides nucléiques ; utilisé dans la cristallisation des protéines. Coloration des gels dans la HPLC et l’électrophorèse sur gel de protéines ; coloration par mordant. Étude de la réponse d’E. coli par microarray d’ADN ; étude du dépliage des protéines pendant la chromatographie en phase inverse. Utilisé en association avec le carbonate de sodium pour renforcer l’activation de la subtilisine Carlsberg lyophilisée dans les solvants organiques et comme substrat de l’acétokinase.
Solubilité
Entièrement miscible dans l’eau. Soluble dans l’éthanol.
Remarques
Conserver dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé.
Spécification
Spécification
| Concentration | Solution de tampon 1M |
| Plage de pH | 4 |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 500mL |
| Conditions de stockage | Température ambiante |