Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,0
Beskrivning
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Pour la précipitation d’acides nucléiques et la préparation de colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines. Tampons d’acétate pour le couplage des amines de protéines aux surfaces du capteur à puce Biacore. Les études sur les pili microbiens suggèrent que l’acétate de sodium supprime la production de K99 dans les souches d’E. coli cultivées sur un milieu minimal. Des expériences ont montré que le NaOAc, s’il est ajouté aux systèmes de compostage des déchets alimentaires, peut s’avérer efficace pour contrer les effets indésirables des acides organiques produits pendant le processus de compostage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri de l’eau et de l’humidité.
Specifikationer
Specifikationer
| Concentration | Solution de tampon 1M |
| Forme | Liquide |
| Quantité | 250mL |
| Conditions de stockage | Température ambiante |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.