Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,0
Code produit 15473639
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15473639 500mL 500mL
15463639 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15473639 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J60964.AP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    141.78€
    119.65€ / 500mL
    Économisez 22.13€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Pour la précipitation d’acides nucléiques et la préparation de colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines. Tampons d’acétate pour le couplage des amines de protéines aux surfaces du capteur à puce Biacore. Les études sur les pili microbiens suggèrent que l’acétate de sodium supprime la production de K99 dans les souches d’E. coli cultivées sur un milieu minimal. Des expériences ont montré que le NaOAc, s’il est ajouté aux systèmes de compostage des déchets alimentaires, peut s’avérer efficace pour contrer les effets indésirables des acides organiques produits pendant le processus de compostage.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Hygroscopique. Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. À conserver à l’abri de l’eau et de l’humidité.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 1M
Forme Liquide
Quantité 500mL
Conditions de stockage Température ambiante