Learn More
Thermo Scientific Chemicals Acétate, solution tampon 1 M, pH 5,5
Code produit 15453699
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250mL
500mL
Conditionnement:
250mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15453699 500mL 500mL
15443699 250mL 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15453699 Fournisseur Thermo Scientific Chemicals Code fournisseur J61033.AP
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Acetate, 1M buffer soln., pH, 5.5 it is been widely used in for precipitation of nucleic acids and preparation of gel stains for protein gel electrophoresis. Sodium acetate buffer solution is suitable for precipitation of DNA, elution of proteins and for use in molecular biology applications such as ChIP-on-ChIP assay and in vitro enzyme inhibition assay.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
L’acétate, sol. tampon 1 M, pH 5,5 est largement utilisé dans la précipitation des acides nucléiques et la préparation des colorants de gels pour l’électrophorèse sur gel de protéines. La solution tampon d’acétate de sodium convient à la précipitation de l’ADN, à l’élution des protéines et à une utilisation dans les applications de biologie moléculaire telles que les essais ChIP-on-ChIP et les tests d’inhibition enzymatique in vitro.
Solubilité
Soluble dans l’eau (246 g/l) à 20°C et dans l’éthanol.
Remarques
Contient de l’acétate de sodium et de l’acide acétique glacial, pH 5,5
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Spécification
Concentration Solution de tampon 1M
Forme Liquide
Quantité 500mL
Conditions de stockage Température ambiante