Learn More
Acétate Specpure™, solution étalon de chromatographie d’échange d’ions, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11339168
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
500 mL
Conditionnement:
100mL
500mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11339168 100 mL 100mL
11376109 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11339168 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042563.AE
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Garantie stable pendant six mois à compter de la date d’expédition ; conserver réfrigéré
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
Nom IUPAC sodium ; acétate
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetate
Forme physique Liquide
Note relative au nom CH3CO2? 1000μg/mL
Odeur Odorless
Densité 1g/cm3 at 20°C
Couleur Incolore
Quantité 100 mL