Learn More
Acetazolamide, MedChemExpress
Code produit 16481058
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16481058 5 g
16402279 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16481058 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HYB0782
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
MedChemExpress Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Acetazolamide is a carbonic anhydrase (CA) IX inhibitor with an IC50 of 30 nM for hCA IX. Acetazolamide has diuretic, antihypertensive and anti-gonococcal activities.
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetazolamide
CAS 59-66-5
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C4H6N4O3S2
Quantité 5 g
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (224.97 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 1 mg/mL (4.50 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(NC1=NN=C(S(=O)(N)=O)S1)=O
Poids moléculaire (g/mol) 222.25
Poids de la formule 222.25
Pourcentage de pureté 99.63%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation