Learn More
Acetazolamide, TRC
Code produit 30134305
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
1 g
100 g
Conditionnement:
100g
1g
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30134305 100 g 100g
30135592 1 g 1g
17991635 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30134305 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA161500100G
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59-66-5
Formule moléculaire C4 H6 N4 O3 S2
Poids moléculaire (g/mol) 222.25
Synonyme Acetazolamide, Acetamide, N-[5-(aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]-, Acetamide, N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)- (8CI), N-[5-(Aminosulfonyl)-1,3,4-thiadiazol-2-yl]acetamide, 2-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 2-Acetamido-5-sulfonamido-1,3,4-thiadiazole, 2-Acetylamino-1,3,4-thiadiazole-5-sulfonamide, 5-Acetamide-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiadiazole-2-sulfonamide, 5-Acetamido-1,3,4-thiodiazole-2-sulfonamide, 5-Acetylamino-1,3,4-thiadiazol-2-ylsulfonamide, AZM, Acetamox, Acetazolamid, Atenezol, Carbonic anhydrase inhibitor 6063, Cidamex, Defiltran, Dehydratin, Diacarb, Diakarb, Diamox, Didoc, Diluran, Diuramid, Diuramide, Diureticum-Holzinger, Diuriwas, Diutazol, Donmox, Edemox, Eumicton, Fonurit, Glaupax, Glupax, L 579486, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, N-(5-Sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide, NSC 145177, Natrionex, Nephramid, Nephramide, Phonurit
Nom IUPAC N-(5-sulfamoyl-1,3,4-thiadiazol-2-yl)acetamide
SMILES CC(=O)Nc1nnc(s1)S(=O)(=O)N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetazolamide
Notes de qualité de la pureté HPLC
Quantité 100 g
Formule InChI InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9)
Poids de la formule 221.9881
Pourcentage de pureté >95%