Learn More
Acétazolamide, TRC
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Acetazolamide |
| Notes de qualité de la pureté | HPLC |
| Quantité | 1 g |
| Formule InChI | InChI=1S/C4H6N4O3S2/c1-2(9)6-3-7-8-4(12-3)13(5,10)11/h1H3,(H2,5,10,11)(H,6,7,9) |
| Poids de la formule | 221.9881 |
| Pourcentage de pureté | >95% |