Learn More
Acéthydrazide, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10294550 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10294550 25 g Flacon en verre 25g
10162890 100 g Flacon en verre 100g
10135203 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10294550 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 102350250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.15€
    42.65€ / 25g
    Économisez 6.50€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 1068-57-1 | C2H6N2O | 74.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1068-57-1
Formule moléculaire C2H6N2O
Poids moléculaire (g/mol) 74.08
Numéro MDL MFCD00007610
Clé InChI OFLXLNCGODUUOT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acethydrazide, acetylhydrazine, acetic hydrazide, acetic acid hydrazide, acetyl hydrazide, monoacetylhydrazine, n-acetylhydrazine, ethanehydrazonic acid, acetic acid, hydrazide, acetyl hydrazine
CID PubChem 14039
ChEBI CHEBI:48978
Nom IUPAC Acétohydrazide
SMILES CC(=O)NN
Spécification
Nom chimique ou matériau Acethydrazide
Note relative au nom 95%
% min. CAS 94.0
% max. CAS 100.0
Point de fusion 57.0°C to 60.0°C
Couleur Blanc
Point d’ébullition 129.0°C (18.0 mmHg)
Point d’éclair >110°C
Perte à la dessiccation Balance (50°C, 3 Hrs)
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (on dry substance)
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire CH3CONHNH2
Quantité 25 g
Beilstein 02,191
Informations sur la solubilité Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone,chloroform
Poids de la formule 74.08
Pourcentage de pureté 95%
Forme physique Cristaux et morceaux humides
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acethydrazide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Cancérogénicité Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H341-Susceptible d'induire des anomalies génétiques.
  • H351-Susceptible de provoquer le cancer.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.