Learn More
Acetic Acid-1-13C-2,2,2-d3, TRC
Code produit 30179077
Change view
Click to view available options
Quantité:
50 mg
500 mg
Conditionnement:
500mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30179077 500 mg 500mg
30179459 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30179077 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA167643500MG
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 63459-47-2
Formule moléculaire 13C C H D3 O2
Poids moléculaire (g/mol) 64.06
Synonyme Aci-Jel-1-13C,d3, E 260-1-13C,d3, Ethanoic Acid-1-13C,d3, Ethanoic Acid-1-13C,d3 Monomer, Ethylic Acid-1-13C,d3, Glacial Acetic-1-13C,d3 Acid, Methanecarboxylic Acid-1-13C,d3, NSC 111201-1-13C,d3, NSC 112209-1-13C,d3, NSC 115870-1-13C,d3, NSC 127175-1-13C,d3, NSC 132953-1-13C,d3, NSC 406306-1-13C,d3, Vinegar Acid-1-13C,d3
Nom IUPAC 2,2,2-trideuterioacetic acid
SMILES [2H]C([2H])([2H])[13C](=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-1-13C-2,2,2-d3
Quantité 500 mg
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3,2+1
Poids de la formule 64.0433