Learn More
Acide acétique, sel d’ammonium, 98 %, pur, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10103950 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement unitSize
10103950 2.5 kg Bouteille en verre 2.50kg
10722021 1 kg Bouteille en verre 1kg
11924901 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10103950 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 169880025
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    145.00€
    140.00€ / 2.5kg
    Économisez 5.00€
    3% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 631-61-8 | C2H7NO2 | 77.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 631-61-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 77.08
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ammonium acetate, acetic acid, ammonium salt, azanium acetate, ammoniumacetate, acetic acid ammonium salt, ammonium ethanoate, unii-rre756s6q2, aconh4, ch3coonh4, ch3co2nh4
CID PubChem 517165
ChEBI CHEBI:62947
Nom IUPAC azanium ; acétate
SMILES CC(=O)[O-].[NH4+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt
Point de fusion 114.0°C
Couleur Blanc
Point d’éclair 136°C
Spectre IR Authentique
Plage de pourcentage du dosage 98%
Conditionnement Bouteille en verre
Formule linéaire CH3CO2NH4
Quantité 2.5 kg
Beilstein 02,96
Fieser 01,38; 07,11
Merck Index 15,492
Informations sur la solubilité Solubility in water: 1480g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, in methanol: 7.89 g/100mL (15°C)
Poids de la formule 77.08
Pourcentage de pureté 98%
Qualité Pures
Forme physique Cristaux adhérents