Learn More
Acide acétique, sel-d7 d’ammodium, 99 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10784745 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
Conditionnement:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10784745 1 g 1g
10316454 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10784745 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 425860010
Demander un format en vrac ou personnalisé
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l'analyse de traces
• 5g Acetic Acid, Ammonium Salt-D7, 99
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 194787-05-8
Formule moléculaire C2H7NO2
Poids moléculaire (g/mol) 84.126
Clé InChI USFZMSVCRYTOJT-KYWLLVRESA-N
Synonyme ammonium acetate-d7, 98 atom % d, acetic-d3 acid-d,ammonium-d4 salt 9ci, 2 h? amine; 2 h? ethan 2 h oic acid, ∼2∼h_4_ acetic acid-∼2∼h_3_ ammonia 1/1
CID PubChem 51341917
SMILES CC(=O)O.N
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, ammonium salt-d7
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 g
Formule linéaire CD3CO2ND4
Poids de la formule 84.1
compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic acid, ammonium salt-d7
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.