Learn More
Acide acétique-d4, 99,5 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357928
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
10g
Conditionnement:
10g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11357928 5 g 5g
11367928 10g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 11357928 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 036469.06
 Article restreint
Expédition estimée: 21-09-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Acetic acid-d{4} is used as a deuterated, polar and protic solvent, in food preservatives, PH control agent, flavor enhancer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Ampouled under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1186-52-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Numéro MDL MFCD00051051
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonyme acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
CID PubChem 2723903
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-d4
Forme physique Liquide
Note relative au nom Isotopic
Densité 1,12 g/ml
Point d’éclair 40°C (104°F)
Odeur Piquant, fait pleurer
Sensibilité Sensible à l’humidité
Quantité 5 g
Point de fusion 17°C
Point d’ébullition 118°C
Numéro UN UN2789
Informations sur la solubilité Soluble in water,ethanol and ether.
Nom IUPAC (²H₃)ethan(²H)oic acid
Poids de la formule 64.08
Pourcentage de pureté 99.5%