Learn More
Acetic Acid D4 99.50% D, Eurisotop
Code produit 17257386
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 mL
2 x 0.75 mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
17257386 2 x 0.75 mL
17267386 10 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17257386 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D012BB
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Synonym: Acetic-d3 Acid-d, Tetradeuteroacetic Acid, Acetic-d4
Acetic Acid D4
  • Isotopic Enrichment: 99.50% D
CoA and MSDS available at Eurisotop.com
Identifiants chimiques
CAS 1186-52-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Nom IUPAC Acide (²H₃)ethan(²H)oïque
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic Acid D4
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.50% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 0.75 mL
Point de fusion 16.7°C
Point d’ébullition 118°C
Synonyme Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid, Acetic-d4
Qualité Research Grade