missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Acetic Acid D4 99.91% D, Eurisotop

Code produit 17227426
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Acetic Acid; CAS: 1186-52-3; Deuterium (D): 99.91% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
17227426 Acetic Acid; CAS: 1186-52-3; Deuterium (D): 99.91% D; Grade: Research Grade; Color: Colorless; Quantity: 2 x 0.75 mL; Packaging: Ampule
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 17227426 Fournisseur Eurisotop Code fournisseur D041BB
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.

Synonym: Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid, Acetic-d4

Acetic Acid D4

  • Isotopic Enrichment: 99.91% D
  • Quantity: (2) 0.75 mL
  • Packaging: Ampule
  • Water Content: water <0.05%

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Spécification

Nom chimique ou matériau Acetic Acid D4
Couleur Incolore
Deutérium (D) 99.91% D
Conditionnement Ampoule
Quantité 2 x 0.75 mL
CAS 1186-52-3
Point de fusion 16.7°C
Point d’ébullition 118°C
Formule moléculaire C2H4O2
Synonyme Acetic-d3 acid-d, Tetradeuteroacetic acid, Acetic-d4
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC Acide (²H₃)ethan(²H)oïque
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Qualité Research Grade
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.