Learn More
Acide acétique-d4, TRC
Code produit 30318247
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 g
Conditionnement:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30318247 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 30318247 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCA1676575G
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid-D4
CAS 1186-52-3
Formule moléculaire C2 2H4 O2
Quantité 5 g
Synonyme Acetic-d3 acid-d (6CI,7CI,8CI,9CI), Acetic acid (CD3COOD), Acetic acid-d4, Perdeuterioacetic acid, Perdeuteroacetic acid, Tetradeuterioacetic acid, Tetradeuteroacetic acid, Acetic acid D4
Formule InChI InChI=1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)/i1D3/hD
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC deutéro-2,2,2-triduutéroacétate
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Poids de la formule 64.0462