Learn More
Acide acétique, sel de potassium, 99+ %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11924911 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
2.50kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
11924911 500 g Flacon en plastique 500g
11914911 2.5 kg Flacon en plastique 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11924911 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446825000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    49.35€
    46.30€ / 500g
    Économisez 3.05€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 24-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 127-08-2 | C2H3KO2 | 98.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tampon biologique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-08-2
Formule moléculaire C2H3KO2
Poids moléculaire (g/mol) 98.14
Clé InChI SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
Synonyme potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CID PubChem 517044
ChEBI CHEBI:32029
Nom IUPAC potassium;acétate
SMILES CC(=O)[O-].[K+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, potassium salt
Point de fusion 292.0°C
Point d’éclair >250°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CO2K
Quantité 500 g
Merck Index 15,7726
Informations sur la solubilité (5 M in water) Clear colorless solution
Poids de la formule 98.14
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie