Learn More
Acide acétique, sel de sodium, 99 %, pour HPLC, anhydre, Thermo Scientific Chemicals
GREENER_CHOICE
Code produit 13468608 Tous les produits Thermo Scientific Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
13468608 50 g Flacon en plastique 50g
13478608 250 g Flacon en plastique 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 13468608 Fournisseur Thermo Scientific Code fournisseur 446880500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.25€
    48.65€ / 50g
    Économisez 9.60€
    16% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour HPLC
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 127-09-3
Formule moléculaire C2H3NaO2
Poids moléculaire (g/mol) 82.03
Numéro MDL MFCD00012459
Clé InChI VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
CID PubChem 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt
Point de fusion 324.0°C
Point d’éclair >250°C
Plage de pourcentage du dosage 99%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3CO2Na
Quantité 50 g
Merck Index 15,8709
Informations sur la solubilité Solubility in water: 500g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC sodium ; acétate
Poids de la formule 82.03
Pourcentage de pureté 99%
Qualité HPLC
Matière insoluble 0.005% max