Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99+ %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 12103761 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Conditionnement:
1kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
12103761 250 g Flacon en plastique 250g
12183751 1 kg Flacon en plastique 1kg
12193751 5 kg Flacon en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 12103761 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 446792500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.60€
    38.10€ / 250g
    Économisez 2.50€
    6% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 01-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 6131-90-4 | C2H3NaO2·3H2O | 136.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 6131-90-4
Formule moléculaire C2H3NaO2·3H2O
Poids moléculaire (g/mol) 136.08
Clé InChI AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium acetate trihydrate, thomaegelin, acetic acid, sodium salt, trihydrate, plasmafusin, tutofusin, natrium acetate-3-wasser, unii-4550k0sc9b, sodium acetate usp:jan, sodium acetate usan:jan, sodium acetate tn
CID PubChem 23665404
ChEBI CHEBI:32138
Nom IUPAC Sodium ; acétate ; trihydrate
SMILES CC(=O)[O-].O.O.O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic acid, sodium salt trihydrate
Absorbance 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm
Point de fusion 58.0°C
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en plastique
Formule linéaire CH3COONa·3H2O
Quantité 250 g
Merck Index 15,8709
Informations sur la solubilité Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol
Poids de la formule 136.08
Pourcentage de pureté 99+%
Qualité Biochimie
Matière insoluble 0.005% max. (in water)