Learn More
Acide acétique, sel de sodium trihydraté, 99+ %, pour la biochimie, Thermo Scientific Chemicals
Tous les produits Thermo Scientific Chemicals ProduitsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Acetic acid, sodium salt trihydrate |
| Absorbance | 0.05 max. (3M) at 260nm, 0.05 max. (3M) at 280nm |
| Point de fusion | 58.0°C |
| Plage de pourcentage du dosage | 99+% |
| Conditionnement | Flacon en plastique |
| Formule linéaire | CH3COONa·3H2O |
| Quantité | 1 kg |
| Merck Index | 15,8709 |
| Informations sur la solubilité | Solubility in water: 762g/L (20°C). Other solubilities: 1g/19mL alcohol |
| Poids de la formule | 136.08 |
| Afficher plus |