Learn More
Acetic anhydride, ≥99% (NT), Honeywell Fluka™
Code produit 15695590 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15695590 2.5 L 2.50L
15685590 1 L 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 15695590 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 458302.5L
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Puriss. p.a., ACS Reagent,≥99.0% (NT)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CID PubChem 7918
ChEBI CHEBI:36610
Nom IUPAC acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic anhydride
Densité 1.08g/mL, 1.081g/mL at 20°C
Point d’éclair 49°C (120.2°F)
Formule linéaire (CH3CO)2O
Quantité 2.5 L
Numéro UN UN1715
Beilstein 385737
Poids de la formule 102.09g/mol
Pourcentage de pureté ≥99% (NT)