Learn More
Anhydride acétique, 99+ %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10216710 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
500mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10216710 1 L Flacon en verre 1L
10773031 500 mL Flacon en verre 500mL
10763031 2.5 L Flacon en verre 2.50L
10023023 10 L Récipient en plastique 10L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10216710 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 222130010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.60€
    79.10€ / 1L
    Économisez 6.50€
    7% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Réactif d’acylation pour analyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CID PubChem 7918
ChEBI CHEBI:36610
Nom IUPAC acétate d’acétyle
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic anhydride
% min. CAS 98.0
% max. CAS 100.0
Couleur Jaune
Densité 1.0870g/mL
Plage de pourcentage du dosage 99+%
Conditionnement Flacon en verre
Formule linéaire (CH3CO)2O
Quantité 1 L
Beilstein 02, 166
Résidus après évaporation 0.003 % max.
Fieser 01,3; 02,7; 05,3; 06,1; 07,1; 08,1; 09,1; 11,1; 12,1; 13,93; 14,150; 15,1
Merck Index 15, 55
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté ≥99.0%
Qualité Analyse
Forme physique Liquide
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.