Learn More
Acetic anhydride, 99+%
Code produit 11386876
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1000 g
2500 g
Conditionnement:
1kg
2.50kg
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11386876 1000 g 1kg
11376876 250 g 250g
11396876 2500 g 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 11386876 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur L04295.0B
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
CAS: 108-24-7 | C4H6O3 | 102.089 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Applications
Acetic anhydride is most suited for the conversion of cellulose into cellulose acetate and in the manufacture of aspirin. It acts as a wood preservative and solvent in examination of wood fat, fatty and volatile oils and detection of rosins. In many organic reactions it acts as a dehydrating agent. Also used in the production of isoamyl alcohol and 2-methyl furan.
Solubility
Miscible with ether, chloroform and benzene.
Notes
Reacts with water to form acetic acid with the liberation of heat violently. Incompatible with acids, alcohols, bases, oxidizing agents, reducing agents and powdered metals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.089
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Synonyme acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique
CID PubChem 7918
ChEBI CHEBI:36610
Nom IUPAC acetyl acetate
SMILES CC(=O)OC(=O)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic anhydride
Point de fusion -73°C
Densité 1.082
Point d’ébullition 138°C to 140°C
Point d’éclair 49°C (120°F)
Odeur Pungent
Indice de réfraction 1.39
Quantité 1000 g
Numéro UN UN1715
Beilstein 385737
Sensibilité Moisture sensitive
Merck Index 14,56
Informations sur la solubilité Miscible with ether,chloroform and benzene.
Poids de la formule 102.09
Pourcentage de pureté ≥99%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic anhydride
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 2
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H330-Mortel par inhalation.
  • EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride