Learn More
Acetic anhydride, ACS, 97+%, Thermo Scientific™
26.80€ - 177.00€
Identifiants chimiques
| CAS | 108-24-7 |
|---|---|
| Formule moléculaire | C4H6O3 |
| Poids moléculaire (g/mol) | 102.089 |
| Numéro MDL | MFCD00008705 |
| Clé InChI | WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N |
| Synonyme | acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique |
| CID PubChem | 7918 |
| ChEBI | CHEBI:36610 |
| Nom IUPAC | acetyl acetate |
| SMILES | CC(=O)OC(=O)C |
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
|
11405170
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AE |
100mL |
26.80€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11495160
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.AP |
500mL |
78.70€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
|
11353368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
036292.K3 |
2L |
177.00€
2L |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Identifiants chimiques
| C4H6O3 | |
| MFCD00008705 | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| CHEBI:36610 | |
| CC(=O)OC(=O)C |
Spécification
| Acetic anhydride | |
| 1.082 g/mL | |
| 49°C (120°F) | |
| Pungent | |
| (CH3CO)2O | |
| MFCD00008705 | |
| 385737 | |
| 14,56 | |
| Soluble in ether,chloroform and benzene. Slowly soluble in water. | |
| CC(=O)OC(=O)C | |
| 102.089 | |
| CHEBI:36610 | |
| ≥97% |
| 108-24-7 | |
| 138°C to 140°C | |
| 97+% | |
| C4H6O3 | |
| 1.39 | |
| UN1715 | |
| Moisture sensitive | |
| acetic anhydride, acetanhydride, acetic acid, anhydride, acetic oxide, acetyl oxide, ethanoic anhydride, acetyl ether, acetyl anhydride, acetic acid anhydride, anhydride acetique | |
| WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N | |
| acetyl acetate | |
| 7918 | |
| 102.09 | |
| ACS |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H314-H226-H302-H332
Causes severe skin burns and eye damage.
Flammable liquid and vapor.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280-P284-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P370+P378q-P501c
H226-H302-H314-H330
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: II; Proper Shipping Name: ACETIC ANHYDRIDE
missing translation for 'einecsNumber' : 203-564-8
missing translation for 'rtecsNumber' : AK1925000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Acetic anhydride
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 2
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H330-Mortel par inhalation.
- EUH071-Corrosif pour les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contain: Acetic anhydride