Learn More
Anhydride acétique, ACS BAKER ANALYZED™, J.T. Baker™
Code produit p-7220831 Tous les produits J.T.Baker Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
Conditionnement:
1L
2.50L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10108190 1 L 1L
10168280 2.5 L 2.50L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Code produit 10108190 Fournisseur JT Baker Code fournisseur 6004.1000
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur de drogue de catégorie 2 selon le règlement (CE) n ° 273/2004, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Conforme aux spécifications de la norme ACS.
Identifiants chimiques
CAS 108-24-7
Formule moléculaire C4H6O3
Poids moléculaire (g/mol) 102.09
Numéro MDL MFCD00008705
Clé InChI WFDIJRYMOXRFFG-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC acétate d’acétyle
SMILES CC(=O)OC(C)=O
Spécification
Point de fusion -73°C
Densité 1.08 g/cm³ (20°C)
Point d’ébullition 139.9°C (1013 hPa)
Point d’éclair 49°C
Plage de pourcentage du dosage min. 97.0%
Conditionnement Flacon en verre
Quantité 1 L
Résidus après évaporation max. 0.003%