Learn More
Acide acétique-d3-d, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, conditionné en ampoules de 0,75 ml, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 16348206 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
7,5 ml
Conditionnement:
7.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
16348206 7,5 ml 7.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16348206 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 464090075
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    83.25€
    76.50€ / 7.5mL
    Économisez 6.75€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic-d3 acid-d
Densité 1,1300 g/ml
Point d’éclair 40°C
Indice de réfraction 1,3709
Gravité spécifique 1,13
Quantité 7,5 ml
CAS 1186-52-3
Point de fusion 15,0°C à 16,0°C
Point d’ébullition 115,5°C
Formule moléculaire C2H4O2
Formule linéaire CD3CO2D
Numéro MDL MFCD00051051
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Nom IUPAC Acide (²H₃)ethan(²H)oïque
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Poids de la formule 64.08
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic-d3 acid-d, for NMR, 99.5 atom % D, packaged in 0.75 ml ampoules
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: acetic acid