Learn More
Acide acétique-d3, pour RMN, 99,5 % d’atomes D, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10605802 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 ml
25 ml
50 ml
Conditionnement:
25mL
50mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10605802 5 ml 5mL
10762971 25 ml 25mL
10511374 50 ml 50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
Code produit 10605802 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 166210050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    63.60€
    58.40€ / 5mL
    Économisez 5.20€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Règlementaire: Des restrictions peuvent s'appliquer à l'achat de ce produit et nous pouvons être amenés à vous demander des documents supplémentaires.
CAS: 1186-52-3 | C2H4O2 | 64.08 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour NMR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1186-52-3
Formule moléculaire C2H4O2
Poids moléculaire (g/mol) 64.08
Numéro MDL MFCD00051051
Clé InChI QTBSBXVTEAMEQO-GUEYOVJQSA-N
Synonyme acetic acid-d4, acetic-d3 acid-d, 2h3 acetic 2h acid, tetradeuteroacetic acid, 2 h? ethan 2 h oic acid, acetic acid d4, 2h4 acetic acid, cd3cood, acetic acid d, acetic acid-d4, 99.5 atom % d
CID PubChem 2723903
Nom IUPAC deutério 2,2,2-trideutérioacétate
SMILES [2H]OC(=O)C([2H])([2H])[2H]
Spécification
Nom chimique ou matériau Acetic-d3 acid-d
Forme physique Liquide
Couleur Incolore
Note relative au nom 99.5 atom%D
Densité 1,1300 g/ml
Deutérium (D) 99,4% min
Point d’éclair 40°C
Conditionnement Flacon en verre
Indice de réfraction 1,3709
Gravité spécifique 1,13
Eau 0,1 % max. (coulométrique)
Quantité 5 ml
Point de fusion 15,0°C à 16,0°C
Point d’ébullition 115,5°C
Formule linéaire CD3CO2D
Beilstein 02, III, 203
Poids de la formule 64.08
Qualité RMN
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Acetic-d3 acid-d
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Liquide inflammable Catégorie 3
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H226-Liquide et vapeurs inflammables.
Conseils de prudence
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.